Learn More
N-(3-Desethinylphenyl)-N-(3-bromphenyl) Erlotinibhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30350826
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30350826 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30350826 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD290380100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(3-Desethynylphenyl)-N-(3-bromophenyl) Erlotinib hydrochloride
CAS 2055840-41-8
Summenformel C20 H22 Br N3 O4 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-bromophenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, hydrochloride (1:1), N-(3-Bromophenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride, N-(3-Bromophenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride, N-(3-Desethynylphenyl)-N-(3-bromophenyl) Erlotinib hydrochloride, N-(3-Desethynylphenyl)-N-(3-bromophenyl)erlotinib hydrochloride, Erlotinib impurity 3 hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C20H22BrN3O4.ClH/c1-25-6-8-27-18-11-16-17(12-19(18)28-9-7-26-2)22-13-23-20(16)24-15-5-3-4-14(21)10-15;/h3-5,10-13H,6-9H2,1-2H3,(H,22,23,24);1H
SMILES Cl.COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OCCOC
IUPAC-Name N-(3-Bromphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin-4-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 484.77
Formelmasse 483.056