Learn More
N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30374122
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374122 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD474190100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride
CAS 2514724-67-3
Summenformel C13H28N2O•HCl
Menge 100 mg
Synonym N-[3-(Dimethylamino)propyl]-octanamide Hydrochloride, N-[3-(Dimethylamino)propyl]caprylamide Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H28N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-10-13(16)14-11-9-12-15(2)3;/h4-12H2,1-3H3,(H,14,16);1H
SMILES O=C(CCCCCCC)NCCCN(C)C.Cl
IUPAC-Name N-(3-(Dimethylamino)propyl)octanamidhydrogenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 264.83
Formelmasse 264.2