Learn More
N-(3-formyl-4 -pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10009291
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
86847-71-4
C11H14N2O2
206.245
MFCD03086208
ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
2779664
N-(3-Formylpyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamid
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
86847-71-4
C11H14N2O2
206.245
MFCD03086208
ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
2779664
N-(3-Formylpyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanamid
CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
Chemischer Name oder Material N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%