Learn More
N-[3-(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045366
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-70-5
C8H7F3N2S
220.21
MFCD00041171
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
735844
[3-(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-70-5
C8H7F3N2S
220.21
MFCD00041171
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
735844
[3-(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2695477
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) 97%