Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-206801
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
1760-24-3
C8H22N2O3Si
222.36
MFCD00008173
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
15659
N'-(3-Trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
1760-24-3
C8H22N2O3Si
222.36
MFCD00008173
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
n-3-trimethoxysilyl propyl ethylenediamine, n-2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-2-aminoethylamino propyltrimethoxysilane, en-aptas, silicone a-1120, prosil 3128, aas-m, n1-3-trimethoxysilyl propyl ethane-1,2-diamine, unii-28zcs5ga8g, 3-2-aminoethyl aminopropyl trimethoxysilane
15659
N'-(3-Trimethoxysilylpropyl)ethan-1,2-diamin
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4425 to 1.4445
Menge 100 g
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Formelmasse 222.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.