Learn More
N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in methanol, Thermo Scientific™
37.65 € - 398.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 35141-36-7 |
|---|---|
| Summenformel | C9H24ClNO3Si |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.83 |
| MDL-Nummer | MFCD00054225 |
| InChI-Schlüssel | FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium |
| PubChem CID | 94462 |
| IUPAC-Name | trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15485775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.14 |
25g |
41.90 € 37.65 € / 25 Gramm Sparen 4.25 € 10% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15495775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.22 |
100g |
102.00 € 91.65 € / 100 Gramm Sparen 10.35 € 10% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15405785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66414.36 |
500g |
398.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 35141-36-7 | |
| 257.83 | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| 94462 | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride |
Spezifikation
| N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride | |
| 35141-36-7 | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.397 | |
| UN1230 | |
| Hygroscopic | |
| FYZFRYWTMMVDLR-UHFFFAOYSA-M | |
| trimethyl(3-trimethoxysilylpropyl)azanium;chloride | |
| 94462 |
| in 50% methanol | |
| 0.930 g/mL | |
| C9H24ClNO3Si | |
| MFCD00054225 | |
| 11593127 | |
| n-trimethoxysilylpropyl-n,n,n-trimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl propan-1-aminium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride, trimethyl-3-trimethoxysilyl propylammonium chloride, trimethyl 3-trimethoxysilyl propyl azanium chloride, 1-propanaminium,n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-trimethyl-3-trimethoxysilyl-, chloride 1:1, 3-trimethoxysilylpropyl trimethylammonium chloride, acmc-20ak0r, trimethyl-3-trimethoxysilyl propyl ammonium | |
| C[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC.[Cl-] | |
| 257.83 | |
| 257.83 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H311-H331-H370-H335-H302-H315-H319
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: METHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 252-393-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, 50% in Methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, N-Trimethoxysilylpropyl-N,N,N-trimethylammonium chloride