missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamidhydrochlorid, Mikromol

Artikelnummer. 30458497
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30458497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458497 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0435.05

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamidhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride
CAS 1432053-72-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. E (EP), Acebutolol Imp. E (EP), N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Acebutolol Impurity E as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC-Name N-[4-[2-Hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 330.85
Menge 50 mg
Formelmasse 330.171 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.