missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamidhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamidhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride |
| CAS | 1432053-72-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H26 N2 O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride Imp. E (EP), Acebutolol Imp. E (EP), N-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Acebutolol Impurity E as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H27N3.H3O4P/c1-17(2)24(18(3)4)15-13-21(16-22,19-10-6-5-7-11-19)20-12-8-9-14-23-20;1-5(2,3)4/h5-12,14,17-18H,13,15H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-Name | N-[4-[2-Hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?