Learn More
N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfide, TRC
Artikelnummer. 30471595
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471595 500 mg 500 Milligramm
30466364 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30471595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265175500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1114543-47-3
Summenformel C29 H36 N4 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 536.69
Synonym 1-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole N-Alkyl Sulfide
IUPAC-Name 1-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]-2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfanyl]benzimidazole
SMILES COCCCOc1ccnc(CSc2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCCCOC)c4C)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl)methyl] Rabeprazole Sulfide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H36N4O4S/c1-21-24(30-13-11-27(21)36-17-7-15-34-3)19-33-26-10-6-5-9-23(26)32-29(33)38-20-25-22(2)28(12-14-31-25)37-18-8-16-35-4/h5-6,9-14H,7-8,15-20H2,1-4H3
Formelmasse 536.2457