missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Brom-3-Methylphenyl)-2-Methoxybenzamid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040063
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
586394-64-1
C15H14BrNO2
320.186
MFCD03241922
DAJGBNVYZLWLSV-UHFFFAOYSA-N
n-4-bromo-3-methylphenyl-2-methoxybenzamide, cambridge id 5937162
2877851
N-(4-Brom-3-methylphenyl)-2-methoxybenzamid
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
586394-64-1
C15H14BrNO2
320.186
MFCD03241922
DAJGBNVYZLWLSV-UHFFFAOYSA-N
n-4-bromo-3-methylphenyl-2-methoxybenzamide, cambridge id 5937162
2877851
N-(4-Brom-3-methylphenyl)-2-methoxybenzamid
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC)Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 320.19
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'