Learn More
N-(4-Bromphenyl)-[1,1-biphenyl]-4-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Bromophenyl)-[1,1-biphenyl]-4-amine |
| CAS | 1160294-93-8 |
| Summenformel | C18H14BrN |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H14BrN/c19-16-8-12-18(13-9-16)20-17-10-6-15(7-11-17)14-4-2-1-3-5-14/h1-13,20H |
| SMILES | Brc1ccc(Nc2ccc(cc2)c3ccccc3)cc1 |
| IUPAC-Name | N-(4-Bromphenyl)-4-phenylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 324.22 |
| Formelmasse | 323.031 |