Learn More
N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide, TRC
Artikelnummer. 30365180
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365180 25 mg 25 Milligramm
30359597 100 mg -
30363032 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC29300525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24234-92-2
Summenformel C17H16Cl2N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 367.23
Synonym 4'-Chloro-2'-(o-chlorobenzoyl)-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide, N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide
IUPAC-Name N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-(2-hydroxyethylamino)acetamide
SMILES OCCNCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-Chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2-[(2-hydroxyethyl)amino]acetamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H16Cl2N2O3/c18-11-5-6-15(21-16(23)10-20-7-8-22)13(9-11)17(24)12-3-1-2-4-14(12)19/h1-6,9,20,22H,7-8,10H2,(H,21,23)
Formelmasse 366.0538