Learn More
N-(4-Chloro-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Artikelnummer. 30356108
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356108 100 mg -
30361845 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30356108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC368770100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113137-29-4
Summenformel C12 H16 Cl N O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.71
IUPAC-Name N-(4-chloro-2-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
SMILES COc1cc(Cl)ccc1NC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chloro-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16ClNO2/c1-12(2,3)11(15)14-9-6-5-8(13)7-10(9)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
Formelmasse 241.087