Learn More
N-(4-Chloro-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Chloro-6-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16ClNO2/c1-12(2,3)11(15)14-9-6-5-8(13)7-10(9)16-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15) |
| Formelmasse | 241.087 |