Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Chlorobenzyl)-3,5-Dinitrobenzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H58730.MC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Menge 100mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464948
  • 88.00 € / 100 Milligramm
Verfügbar ab
14-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
446855-41-0
335.7
ZDFCVPAIESTUKH-UHFFFAOYSA-N
2755819
C1=CC(=CC=C1CNC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
C14H10ClN3O5
MFCD00757362
n-4-chlorobenzyl-3,5-dinitrobenzamide, n-4-chlorophenyl methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n-4-chlorophenyl methyl carboxamide
N-[(4-Chlorphenyl)methyl]-3,5-dinitrobenzamid
Spezifikation
N-(4-Chlorobenzyl)-3,5-dinitrobenzamide
446855-41-0
MFCD00757362
ZDFCVPAIESTUKH-UHFFFAOYSA-N
N-[(4-Chlorphenyl)methyl]-3,5-dinitrobenzamid
2755819
97%
100mg
C14H10ClN3O5
n-4-chlorobenzyl-3,5-dinitrobenzamide, n-4-chlorophenyl methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n-4-chlorophenyl methyl carboxamide
C1=CC(=CC=C1CNC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
335.7
335.7
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation