missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N'-[4-(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl)phenyl] Urea, TRC

Artikelnummer. 30355391
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355391 1 mg 1 Milligramm
30359073 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30355391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9623451MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1361414-26-7
Summenformel C26H18N6O
Molekulargewicht (g/mol) 430.46
Synonym SR-9186
IUPAC-Name 1-[4-(4-cyanophenyl)phenyl]-3-[4-(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl)phenyl]urea
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=CC=C(C#N)C=C2)C=C1)NC(C=C3)=CC=C3C4=C5C(NC=N5)=NC=C4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(4'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)-N'-[4-(3H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl)phenyl] Urea
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H18N6O/c27-15-17-1-3-18(4-2-17)19-5-9-21(10-6-19)31-26(33)32-22-11-7-20(8-12-22)23-13-14-28-25-24(23)29-16-30-25/h1-14,16H,(H,28,29,30)(H2,31,32,33)
Formelmasse 430.1542
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.