Learn More
N-(4-Diethylaminobenzylidenamino)guanidinessigsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30374089
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Unit Size:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30374089 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30374089 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4435805MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-(4-Diethylaminobenzylideneamino)guanidine Acetic Acid Salt
CAS 1185244-51-2
Summenformel C12 H19 N5 . C2 H4 O2
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H19N5.C2H4O2/c1-3-17(4-2)11-7-5-10(6-8-11)9-15-16-12(13)14;1-2(3)4/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H4,13,14,16);1H3,(H,3,4)/b15-9+;
SMILES CCN(CC)c1ccc(\C=N\NC(=N)N)cc1.CC(=O)O
IUPAC-Name Essigsäure; 1-[(E)-[4-(Diethylamino)phenyl]methylidenamino]guanidin
Molekulargewicht (g/mol) 293.36
Formelmasse 293.1852