Learn More
N-(4-Diethylaminobenzylidenamino)guanidinessigsäuresalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Diethylaminobenzylideneamino)guanidine Acetic Acid Salt |
| CAS | 1185244-51-2 |
| Summenformel | C12 H19 N5 . C2 H4 O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19N5.C2H4O2/c1-3-17(4-2)11-7-5-10(6-8-11)9-15-16-12(13)14;1-2(3)4/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H4,13,14,16);1H3,(H,3,4)/b15-9+; |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc(\C=N\NC(=N)N)cc1.CC(=O)O |
| IUPAC-Name | Essigsäure; 1-[(E)-[4-(Diethylamino)phenyl]methylidenamino]guanidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.36 |
| Formelmasse | 293.1852 |