Learn More
N-(4-Ethylbenzyl)-N-Methylamin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 149.24 |
Reinheit (%) | 97% |