Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-3-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15422638
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
1019518-18-3
C14H14FN
215.271
MFCD11138269
IMKKJCAMRXSOQM-UHFFFAOYSA-N
n-4-fluorobenzyl-3-methylaniline, n-4-fluorophenyl methyl-3-methylaniline
28422119
N-[(4-fluorphenyl)methyl]-3-methylanilin
CC1=CC(=CC=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F
1019518-18-3
C14H14FN
215.271
MFCD11138269
IMKKJCAMRXSOQM-UHFFFAOYSA-N
n-4-fluorobenzyl-3-methylaniline, n-4-fluorophenyl methyl-3-methylaniline
28422119
N-[(4-fluorphenyl)methyl]-3-methylanilin
CC1=CC(=CC=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
In der Materialwissenschaft wurden Organfluorverbindungen in vielen Nischenanwendungen eingesetzt. Fluidfluorpolymere mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten werden als Spezialschmierstoffe verwendet.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorobenzyl)-3-methylaniline
Menge 250 mg
Formelmasse 215.27
Reinheit (%) 97%