Learn More
N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-chinolinyl)acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| CAS | 1140-81-4 |
| Summenformel | C12H12N2O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | N-(4-Hydroxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-7-5-12(16)10-6-9(14-8(2)15)3-4-11(10)13-7/h3-6H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc2nc(C)cc(O)c2c1 |
| IUPAC-Name | N-(4-Hydroxy-2-methylchinolin-6-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 216.24 |
| Formelmasse | 216.0899 |