Learn More
N-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-d8, Dihydrobromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Hydroxyphenyl)piperazine-d8, Dihydrobromide |
| CAS | 1329502-88-6 |
| Summenformel | C10H8D8Br2N2O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4-(1-Piperazinyl)phenol-d8 Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11,13H,5-8H2/i5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2ccc(O)cc2)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 4-(2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuteriopiperazin-1-yl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.1 |
| Formelmasse | 186.1608 |