Learn More
N-(4-Methoxyphenyl)-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-harnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Methoxyphenyl)-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-urea |
| CAS | 135962-68-4 |
| Summenformel | C20 H24 O5 S |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 1,2,3-Thiadiazole Urea Deriv. |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H24O5S/c1-3-20(21)11-9-18-17-6-4-13-12-14(25-26(22,23)24)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21H,4,6,8-11H2,2H3,(H,22,23,24)/t16-,17+,18+,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)O)ccc34)[C@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-Name | [(8R,9R,13S,14R,17R)-17-Ethinyl-17-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]hydrogensulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 376.467 |
| Formelmasse | 376.134 |