Learn More
N-[4-[(Trifluoracetyl)amino]benzoyl-d4]-L-glutaminsäuredimethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl-d4]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 461426-33-5 |
| Summenformel | C16H13D4F3N2O6 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H17F3N2O6/c1-26-12(22)8-7-11(14(24)27-2)21-13(23)9-3-5-10(6-4-9)20-15(25)16(17,18)19/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3,(H,20,25)(H,21,23)/t11-/m0/s1/i7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([C@H](NC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1)C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethyl-(4S)-2,2,3,3-tetradeuterio-4-[[4-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]benzoyl]amino]pentandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 394.34 |
| Formelmasse | 394.129 |