Learn More
N-(5-Aminopentyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30310652
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310652 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA620505500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Aminopentyl)acetamide
CAS 32343-73-0
Summenformel C7H16N2O
Menge 500 mg
Synonym N-(5-Aminopentyl)acetamide, Acetylcadaverine, Monoacetyl Cadaverine, N-Acetylcadaverine
InChI-Formel InChI=1S/C7H16N2O/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6,8H2,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)NCCCCCN
IUPAC-Name N-(5-Aminopentyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 144.21
Formelmasse 144.1263