Learn More
N-(5-Fluor-2-Pyridyl)thioharnstoff, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025092
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16822-86-9
C8H9FN2S
184.23
MFCD00052380
NZTMKTPFNGHTJG-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl-2-thiourea, 5-fluoro-2-methyl-phenyl thiourea, n-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, acmc-1c5tk, 5-fluoro-2-methyl-phenyl-thiourea, 1-5-fluoranyl-2-methyl-phenyl thiourea
2732698
(5-Fluor-2-methylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=C(F)C=C1NC(N)=S
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16822-86-9
C8H9FN2S
184.23
MFCD00052380
NZTMKTPFNGHTJG-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl-2-thiourea, 5-fluoro-2-methyl-phenyl thiourea, n-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, acmc-1c5tk, 5-fluoro-2-methyl-phenyl-thiourea, 1-5-fluoranyl-2-methyl-phenyl thiourea
2732698
(5-Fluor-2-methylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=C(F)C=C1NC(N)=S
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 184.23
Reinheit (%) 97%