Learn More
N-(5-Hexynyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
6-amino-1-hexyne was prepared from N-(5-Hexynyl)phthalimide which is the starting material. Used in the synthesis of Amino-alkyne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Amino-1-Hexyn wurde aus N-(5-Hexynyl)Phthalimid, dem Ausgangsmaterial, hergestellt. Wird bei der Synthese von Amino-Alkyn verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
6-Amino-1-Hexyn wurde aus N-(5-Hexynyl)Phthalimid, dem Ausgangsmaterial, hergestellt. Wird bei der Synthese von Amino-Alkyn verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(5-Hexynyl)phthalimide |
Schmelzpunkt | 68°C to 72°C |
Summenformel | C10H10O3 |
Menge | 5 g |
Synonym | 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid |
InChI-Schlüssel | LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O |
IUPAC-Name | (E)-3-(3-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.19 |
PubChem CID | 637668 |