Beschreibung
- PTFE-Septen sind chemisch beständig und stoßfest
- Silikonfutter ermöglicht wiederholtes Durchstechen durch Vermeidung von Kernschäden
- Geschlitzte Septen erfordern weniger Druck zum Eindringen, wodurch eine Beschädigung der Nadel verhindert wird
- Verpackt als 100 Stück (nur Septen) in einem Polyethylen-Beutel
- Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse ohne Einlage mit einem Mittelloch für Fläschchen des Typs N8 sind separat erhältlich (mfr.-Nr. 70249)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Härte: 53° Shore D |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 8 mm |
| Farbe | Weiß |
| Material | PTFE rein |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Septen N 8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographie (GC, HPLC) |
| Modell | Rund |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,25 mm |
| Mehr anzeigen |