Learn More
N-Acetyl-2,3-dehydro-2-desoxyneuraminsäure-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic Acid, Sodium Salt |
| CAS | 209977-53-7 |
| Summenformel | C11 H16 N O8 . Na |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17NO8.Na/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13;/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,8+,9+,10+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;(2R,3R,4S)-3-Acetamido-4-Hydroxy-2-[(1R,2R)-1,2,3-TriHydroxypropyl]-3,4-Dihydro-2H-Pyran-6-Carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 313.24 |
| Formelmasse | 313.0774 |