Learn More
N-Acetyl-3-acetoxyindol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-3-acetoxyindole |
| CAS | 16800-67-2 |
| Summenformel | C12 H11 N O3 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11NO3/c1-8(14)13-7-12(16-9(2)15)10-5-3-4-6-11(10)13/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cn(C(=O)C)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | (1-Acetylindol-3-yl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.22 |
| Formelmasse | 217.0739 |