Learn More
N-Acetyl-9-(acetylamino)-9-desoxyneuraminsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-9-(acetylamino)-9-deoxyneuraminic Acid |
| CAS | 112054-78-1 |
| Summenformel | C13H22N2O9 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5,9-Bis(acetylamino)-3,5,9-trideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid, 9-Acetamido-9-N-(acetyl)-9-deoxy-D-neuraminic Acid |
| InChI-Formel | nChI=1S/C13H22N2O9/c1-5(16)14-4-8(19)10(20)11-9(15-6(2)17)7(18)3-13(23,24-11)12(21)22/h7-11,18-20,23H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,21,22)/t7?,8-,9?,10-,11?,13?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CNC(C)=O)OC(O)(C(O)=O)C1 |
| IUPAC-Name | 5-Acetamido-6-[(1R,2R)-3-Acetamido-1,2-diHydroxypropyl]-2,4-DiHydroxyoxan-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.32 |
| Formelmasse | 350.13 |