Learn More
N-Acetyl-Cholecystokinin, CCK (26-31 ), sulfatiert
Product Code. 15470687
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Unit Size:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15470687 0.5 mg 0.50 Milligramm
15448579 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15470687 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66989.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL-Nummer MFCD00133564
Synonym N-Acetyl-Asp-Tyr(SO{3}H)-Met-Gly-Trp-Met-NH2
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetyl Cholecystokinin, CCK (26-31)
Namenshinweis sulfated
Farbe Weiß
Menge 0.5 mg
Formelmasse 923.04
Physikalische Form Fest