Learn More
N-Acetyl-D-Glutaminsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-D-glutamic Acid |
| CAS | 19146-55-5 |
| Summenformel | C7 H11 N O5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | D-Glutamic acid, N-acetyl-, Glutamic acid, N-acetyl-, D- (8CI), N-Acetyl-D-glutamic acid, D-N-Acetyl glutamic acid, (2R)-2-Acetamidopentanedioic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Acetamidopentandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.17 |
| Formelmasse | 189.0637 |