Learn More
N-Acetyl-D,L-homotryptophan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-D,L-homotryptophan |
| CAS | 205813-00-9 |
| Summenformel | C14 H16 N2 O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-butanoic acid, α-(acetylamino)-, N-Acetyl-D,L-homotryptophan, N-Acetyl-DL-homotryptophan, α-(Acetylamino)-1H-indole-3-butanoic acid, 2-Acetamido-4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-9(17)16-13(14(18)19)7-6-10-8-15-12-5-3-2-4-11(10)12/h2-5,8,13,15H,6-7H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | CC(=O)NC(CCc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Acetamido-4-(1H-indol-3-yl)butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.29 |
| Formelmasse | 260.1161 |