Learn More
N-Acetyl-DL-Tryptophan, 99+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 227151000
Weitere Details : CAS : 87-32-1 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013040
  • 73.40 € / 100 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
87-32-1
246.27
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
2002
2-Acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
C13H14N2O3
MFCD00005644
n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
CHEBI:70976
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spezifikation
(1% soln. in ethanol) clear, colorless
Authentic
0.2% max.
204.0°C to 206.0°C
99+%
99.0
99+%
MFCD00005644
Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
246.27
CHEBI:70976
Feines Kristallpulver
Extrarein
N-Acetyl-DL-tryptophan
0.5% max. (105°C)
Weiß bis gelb
100g
87-32-1
100.0
C13H14N2O3
n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
2-Acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
2002
246.27
98+%