Learn More
N-Acetylglufosinat-d3-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30311338
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311338 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17823750MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetyl Glufosinate-d3 Sodium
CAS 1356933-74-8
Summenformel C7H9D3NNa2O5P
Menge 50 mg
Synonym 2-(Acetyl-d3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoic acid disodium salt, 4-[Hydroxy(methyl)phosphoryl]-2-trideuterioacetamidobutanoic acid disodium salt, N-(Acetyl-d3) glufosinate disodium, N-(Acetyl-d3)-DL-glufosinate disodium, Glufosinate-N-acetyl-d3 disodium salt, Glufosinate-N-acetyl-D3 (acetyl-D3) disodium, N-Acetyl glufosinate-d3 disodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C7H14NO5P.2Na/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13;;/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2/i1D3;;
SMILES [Na+].[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NC(CCP(=O)(C)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;4-[methyl(oxido)phosphoryl]-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]butanoat
Molekulargewicht (g/mol) 270.15
Formelmasse 270.0437