Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Alanin, 96 %
Catalog Number p-7045738
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-69-8
C5H9NO3
131.131
MFCD00063132
KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
n-acetyl-l-alanine, ac-ala-oh, acetylalanine, acetyl-l-alanine, n-acetylalanine, 2-acetamidopropionic acid, l-n-acetylalanine, n-acetyl-s-alanine, l-alanine, n-acetyl, 2s-2-acetamidopropanoic acid
88064
CHEBI:40992
(2S)-2-acetamidopropansäure
CC(C(=O)O)NC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
97-69-8
C5H9NO3
131.131
MFCD00063132
KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
n-acetyl-l-alanine, ac-ala-oh, acetylalanine, acetyl-l-alanine, n-acetylalanine, 2-acetamidopropionic acid, l-n-acetylalanine, n-acetyl-s-alanine, l-alanine, n-acetyl, 2s-2-acetamidopropanoic acid
88064
CHEBI:40992
(2S)-2-acetamidopropansäure
CC(C(=O)O)NC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-alanine
Schmelzpunkt 122°C to 128°C
Beilstein 1722932
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 96%
Menge 1 g
Optische Drehung −64° (c=2 in Water)