Learn More
N-Acetyl-L-histidin, TRC
Artikelnummer. 30464357
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464357 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464357 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1782855MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-histidine
CAS 2497-02-1
Summenformel C8 H11 N3 O3
Menge 5 mg
Synonym N-Acetylhistidine, N-α-Acetyl-L-histidine, N2-Acetylhistidine, Nα-Acetylhistidine, WR 177589A, α-N-Acetyl-L-histidine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O3/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t7-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Acetamido-3-(1H-imidazol-4-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 197.191
Formelmasse 197.08