Learn More
N-Acetyl-L-tyrosine, TRC
Artikelnummer. 30179083
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179083 50 g 50 Gramm
30179358 10 g 10 Gramm
30179495 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18973550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-55-3
Summenformel C11 H13 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
Synonym N-Acetyltyrosine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Tyrosine, N-acetyl-, L- (6CI,8CI), (+)-(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Acetylamino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, L-N-Acetyltyrosine, N-Acetyl-L-tyrosine, N-Acetyltyrosine, NSC 10853, Tyr-Excel
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tyrosine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Acetyl-L-tyrosine
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 50 g
Formelmasse 223.0845