missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl Memantine, TRC

Artikelnummer. 30138147
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138147 250 mg 250 Milligramm
17951005 500 mg 500 Milligramm
17941575 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138147 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA186250250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 19982-07-1
Summenformel C14 H23 N O
Molekulargewicht (g/mol) 221.34
Synonym Acetamide, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, Acetamide, N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)- (7CI,8CI), N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide, 1-Acetamido-3,5-dimethyladamantane, 1-Acetylamino-3,5-dimethyladamantane, N-Acetylmemantine
IUPAC-Name N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetyl Memantine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H23NO/c1-10(16)15-14-6-11-4-12(2,8-14)7-13(3,5-11)9-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Formelmasse 221.178
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.