Learn More
N-Acetyl-N-[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-N-[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 1379005-34-1 |
| Summenformel | C17 H19 N O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Agomelatine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19NO3/c1-12(19)18(13(2)20)10-9-15-6-4-5-14-7-8-16(21-3)11-17(14)15/h4-8,11H,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc2cccc(CCN(C(=O)C)C(=O)C)c2c1 |
| IUPAC-Name | N-Acetyl-N-[2-(7-methoxynaphthalin-1-yl)ethyl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 285.34 |
| Formelmasse | 285.1365 |