Learn More
N-Acetyl-O-methyl-D-serin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-O-methyl-D-serine |
| CAS | 196601-67-9 |
| Summenformel | C6H11NO4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl-O-methyl-D-serine, (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxypropionic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Acetamido-3-methoxypropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.16 |
| Formelmasse | 161.0688 |