Learn More
N-Acetyl-O-methyl-D-serin, TRC
Artikelnummer. 30313228
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313228 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA186360100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-O-methyl-D-serine
CAS 196601-67-9
Summenformel C6H11NO4
Menge 100 mg
Synonym N-Acetyl-O-methyl-D-serine, (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxypropionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1
SMILES COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-methoxypropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Formelmasse 161.0688