missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-S-(2,4-dimethylbenzol)-L-cystein, TRC

Artikelnummer. 30310449
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310449 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30310449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17375010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-(2,4-dimethylbenzene)-L-cysteine
CAS 581076-69-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H17 N O3 S
Menge 10 mg
Synonym N-Acetyl-S-(2,4-dimethylphenyl)-L-cysteine, 2,4-DPMA
InChI-Formel InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-12(9(2)6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(C)cc1C)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 267.34
Formelmasse 267.0929
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.