missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl-d4)-L-cysteine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl-d4)-L-cysteine |
| Summenformel | C8 H10 D4 N2 O4 S |
| Menge | 0.05 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C([2 H])([2 H])C(=O)N |
| IUPAC-Name | (2 R)-2-acetamido-3-(3-amino-1,1,2,2-tetradeuterio-3-oxo-propyl)sulfanyl-propanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.3 |
| Formelmasse | 238.0925 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur