Learn More
N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl-d4)-L-cystein, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl-d4)-L-cysteine |
| CAS | 2714331-84-5 |
| Summenformel | C8 H10 D4 N2 O4 S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-(3-amino-3-oxopropyl)-L-cysteine-d4, AAMA-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)N |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Acetamido-3-(3-amino-1,1,2,2-tetradeuterio-3-oxo-propyl)sulfanylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 238.3 |
| Formelmasse | 238.0925 |