missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-S-[N-(2-phenylethyl)thiocarbamoyl]-L-cystein, TRC

Artikelnummer. 30321955
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30321955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1873601G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-[N-(2-phenylethyl)thiocarbamoyl]-L-cysteine
CAS 131918-97-3
Summenformel C14 H18 N2 O3 S2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N2O3S2/c1-10(17)16-12(13(18)19)9-21-14(20)15-8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-9H2,1H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSC(=S)NCCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-(2-phenylethylcarbamothioylsulfanyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 326.43
Formelmasse 326.0759
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.