Learn More
N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cystein-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine-d3 |
| CAS | 1346616-95-2 |
| Summenformel | C7H5D3Cl3NO3S |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | N-(Acetyl-d3)-S-(1,2,2-trichloroethenyl)-L-cysteine, N-Ac-TCVC-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8Cl3NO3S/c1-3(12)11-4(7(13)14)2-15-6(10)5(8)9/h4H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | Cl/C(SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)=C(Cl)\Cl |
| IUPAC-Name | (2R)-3-(1,2,2-Trichlorethenylsulfanyl)-2-[(2,2,2-Trideuterioacetyl)amino]propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.59 |