missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl Serotonin Beta-D-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30135318
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135318 5 mg 5 Milligramm
30007832 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1877905MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 18430-06-3
Summenformel C18 H22 N2 O8
Molekulargewicht (g/mol) 394.38
Synonym N-Acetyl Serotonin-B-D-Glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-(2-acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetyl Serotonin beta-D-Glucuronide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22N2O8/c1-8(21)19-5-4-9-7-20-12-3-2-10(6-11(9)12)27-18-15(24)13(22)14(23)16(28-18)17(25)26/h2-3,6-7,13-16,18,20,22-24H,4-5H2,1H3,(H,19,21)(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1
Formelmasse 394.1376
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.