Learn More
N-Acetylsulfamethazin-d4, TRC
Artikelnummer. 30316529
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316529 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18785210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl Sulfamethazine-d4
CAS 1189891-99-3
Summenformel C14H12D4N4O3S
Menge 10 mg
Synonym N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl-d4]acetamide, 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide-d4, Acetylsulfadimidine-d4, N4-Acetylsulfadimidine-d4, N4-Acetylsulmet-d4
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)/i4D,5D,6D,7D
SMILES O=S(NC1=NC(C)=CC(C)=N1)(C2=C([2H])C([2H])=C(NC(C)=O)C([2H])=C2[2H])=O
IUPAC-Name N-[2,3,5,6-Tetradeuterio-4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 324.39